Merck
G2253
L-Glutaminsäure-γ-Monohydroxamat
≥97% (TLC)
Synonym(e):
L-γ-Glutamylhydroxamsäure, L-5-N-Hydroxyglutamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Glutaminsäure-γ-Monohydroxamat,
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCC(=O)NO)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O4/c6-3(5(9)10)1-2-4(8)7-11/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
YVGZXTQJQNXIAU-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Glutaminsäure-γ-Monohydroxamat wird als Standard zur Berechnung der Transglutaminase(TG)-Aktivität verwendet.
Biochem/physiol Actions
L-Glutaminsäure-γ-Monohydroxamat [L-Glu (Gamma) HXM] wird als Vanadiumliganden eingesetzt, der die Stoffwechselaktivität von Vanadium potenziert. Außerdem wird L-Glu (Gamma) HXM als Substrat für E. coli Asparaginsynthetase B und als ATP-abhängiger irreversibler Inhibitor von Escherichia coli Gamma-Glutamylcystein-Synthetase verwendet.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)