Merck
SRP0525
Sigma-Aldrich
CD28, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
T-Cell-Specific Surface Glycoprotein, TP44
Größe auswählen
200 μG
€ 426,00
€ 426,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μG
€ 426,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
€ 426,00
Check Cart for Availability
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
41.4 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CD28(940)
Allgemeine Beschreibung
Human secreted CD28-Fc fusion protein, also known as TP44, GenBank Accession No. NM_006139, a.a 19-152, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.4 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Physikalische Form
Aqueous solution
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)