Fortfahren mit
SML1466
ABH hydrochloride
≥98% (HPLC), arginase inhibitor, powder
Synonym(e):
2(S)-Amino-6-boronohexanoic acid hydrochloride, 6-Borono-L-norleucine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 711,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14BNO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ABH hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +8 to +13°, c = 0.7 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)CCCC[C@H](N)C(O)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14BNO4.ClH/c8-5(6(9)10)3-1-2-4-7(11)12;/h5,11-12H,1-4,8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
XCUVEZUCSHVMRK-JEDNCBNOSA-N
Biochem/physiol Actions
ABH (2(S)-amino-6-boronohexanoic acid) is a highly potent and specific arginase inhibitor that inhibits the LPS-induced increases in pulmonary IL-8, neutrophils and goblet cells as well as airway fibrosis in rodent model of COPD.
ABH is a highly potent and specific arginase inhibitor
Selective inhibition of arginase by ABH in animal models is known to ameliorate the effect of diabetes mellitus type 1, autoimmune encephalitis, chronic asthma and vascular stiffness due to aging. ABH inhibition of arginase restores erectile hemodynamics in aging mouse. Ex vivo studies prove that ABH promotes smooth muscle relaxation stimulated by nitric oxide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1384SML0698SML0574
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)