SRP0273
PDE8A1 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
PDE8, PDE8A, Phosphodiesterase 8A1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥437 pmol/min-μg
Mol-Gew.
119 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PDE8A(5151)
Allgemeine Beschreibung
Human PDE8A1 (GenBank Accession No. NM_002605), full length with N-terminal GST tag, MW = 119kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable