SRE0069
Phosphoglucomutase aus Kaninchenmuskel
Synonym(e):
αα-D-Glucose-1,6-bisphosphatase, αα-D-Glucose-1-phosphatphosphotransferase
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥100 units/mg protein
Fremdaktivität
Lactic dehydroenase ≤0.5%
Phosphoglucose Isomerase ≤0.01%
pyruvate kinase ≤0.05%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable