Fortfahren mit
G5885
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase aus Leuconostoc mesenteroides
lyophilized powder, >= 550 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
G-6-P-DH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,60
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
2000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 347,00
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.220,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-602-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
>= 550 units/mg protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
€ 71,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
type
Type XXIV
form
lyophilized powder
specific activity
>= 550 units/mg protein (biuret)
mol wt
128 kDa
composition
Protein, 15-40% biuret
application(s)
agriculture
foreign activity
6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%, PGI ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
Glucose-6-Phophat-Dehydrogenase (G-6-PDH) enthält eine katalytische His-Asp-Diade und kommt als Homodimer vor. Strukturell gesehen enthält die G-6-PDH eine dinukleotidbindende Rossmann-Faltung in der Coenzym-bindenden Domänenregion. Sie beherbergt auch eine große β- und α-Domäne und hat einen einzigartigen Aspartatrest bei Position 374.
Application
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase aus Leuconostoc mesenteroides wird zusammen mit Hexokinase zur Bestimmung von Glucose aus Mäuseleberproben verwendet.
Biochem/physiol Actions
Glucose-6-Phophat-Dehydrogenase (G-6-PDH) kann entweder Nicotinamid-Adenin-Dinukleotidphosphat (NADP+) oder NAD+ als Coenzym nutzen, was für den Bakterienstoffwechsel ausschlaggebend ist.
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PD) katalysiert die Umwandlung von Glucose-6-Phosphat zu 6-Phosphogluconolaceton und damit den ersten Schritt des Pentose-Phosphat-Wegs.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver mit Ficoll und Tris-Puffersalzen
Other Notes
Eine Einheit oxidiert in Gegenwart von NAD bei pH-Wert 7,8 und 30 °C pro Minute 1,0 μmol D-Glucose-6-Phosphat zu 6-Phospho-D-Gluconat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G8529G5760G4134
description
lyophilized powder, >= 550 units/mg protein (biuret)
description
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥550 units/mg protein (biuret)
description
Type XXIII, ammonium sulfate suspension, 550-1,100 units/mg protein (biuret), ≥2.0 mg/mL Biuret
description
Type IX, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
-
specific activity
>= 550 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
specific activity
550-1,100 units/mg protein (biuret)
specific activity
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
mol wt
128 kDa
mol wt
-
mol wt
54 kDa
mol wt
128 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the molecular weight of Product No. G5885, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase?
    1 answer
    1. The molecular weight of this enzyme has not been determined.  However, Biochem. Biophys. Res. Comm. 59, 894 (1974) reports a molecular weight of 55,000 daltons for the monomer.  The enzyme is functionally active as a dimer or tetramer.
      Helpful?
  2. In which solvent can Product No. G5885, Glucose- 6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides, be dissolved?
    1 answer
    1. The product can be dissolved at 1 mg/ml in 5 mM glycine buffer , pH 8, (with or without 0.1% BSA)or in deionized water at 1 mg/ml (buffer is preferable).
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Can solutions of Product No. G5885, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, recombinant from Leuconostoc  mesenteroides, be stored?
    1 answer
    1. Solutions in buffer may be aliquotted and stored frozen at -20°C for about 1-2 months.
      Helpful?
  5. What are the differences between Product No. G8529, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase and Product No. G5885, Glucose-6-phosphate Dehydrogenase?
    1 answer
    1. Product No. G8529 is a recombinant protein from Leuconostoc mesenteroides, expressed in Escherichia coli.  Product No. G5885 is a non-recombinant protein from Leuconostoc mesenteroides.