Fortfahren mit
A0627
Adenosin-5′-diphosphoglucose Dinatriumsalz
≥93%, from yeast, powder
Synonym(e):
ADP-Glc, ADP-Glucose, ADPG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 279,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 704,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.410,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23N5Na2O15P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
633.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥93%
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-diphosphoglucose Dinatriumsalz, ≥93%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C16H25N5O15P2.2Na/c17-13-7-14(19-3-18-13)21(4-20-7)15-11(26)9(24)6(33-15)2-32-37(28,29)36-38(30,31)35-16-12(27)10(25)8(23)5(1-22)34-16;;/h3-6,8-12,15-16,22-27H,1-2H2,(H,28,29)(H,30,31)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,15-,16?;;/m1../s1
InChI key
GZBIVALVIPYODS-UQGWVDHFSA-L
Application
Das Dinatriumsalz der Adenosin-5′-diphosphoglucose ist ein Bestandteil der Reaktionsmischung, mit der die enzymatische Aktivität von Adenosin-5′-diphosphat (ADP)-Glucose-Pyrophosphorylase (AGPase) gemessen wird, und dient zur Synthese von Stärke.
Adenosin-5′-diphosphoglucose (ADP-Glucose) ist ein Substrat, das häufig als Glucosespender genutzt wird. Sie ist ein Substrat in der Stärkesynthese mittels Stärkesynthase (EC 2.4.1.21). ADP-Glucose ist ein Substrat für α-1,4-Glucan-Proteinsynthase (ADP-bildend) (EC 2.4.1.113), ADP-Glucose-Pyrophosphorylasen und viele Glucosyltransferasen.
Biochem/physiol Actions
Adenosin-5′-diphosphoglucose (ADP-Glucose) ist ein Substrat, das häufig als Glucosespender genutzt wird. Sie ist ein Substrat von Stärkesynthase (EC 2.4.1.21) für die Stärkesynthese. ADP-Glucose ist ein Substrat für α-1,4-Glucan-Proteinsynthase (ADP-bildend) (EC 2.4.1.113), ADP-Glucose-Pyrophosphorylasen und viele Glucosyltransferasen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0752741167A2754
biological source
yeast
biological source
yeast (candida utilis)
biological source
-
biological source
bacterial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥93%
assay
≥93%
assay
≥95% (CP)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)