Fortfahren mit
G5875
α-D-Glucose-1,6-bisphosphat Tetra-(cyclohexylammonium)-salz
≥95% dry basis
Synonym(e):
α-D-Glucose-1,6-diphosphat Tetra-(cyclohexylammonium)-salz, Glc-1,6-PP.4CHA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O12P2 · 4C6H13N · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
736.81 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
275-777-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% dry basis
form
powder
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]5O
InChI
1S/4C6H13N.C6H14O12P2.H2O/c4*7-6-4-2-1-3-5-6;7-3-2(1-16-19(10,11)12)17-6(5(9)4(3)8)18-20(13,14)15;/h4*6H,1-5,7H2;2-9H,1H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);1H2/t;;;;2-,3-,4+,5-,6-;/m....1./s1
InChI key
DMUBREKUECBHKK-KMWDTYPGSA-N
Application
Glucose-1,6-bisphosphat und Fructose-1,6-bisphosphat dienten als zweifach phosphorylierte Glycan-Standards bei massenspektrometrischen Analysen zur Bestimmung, ob es sich bei in Lipid A gramnegativer Bakterien beobachteten Pyrophosphationen um Artefakte handelte, die durch die Kondensation zweier Phosphatgruppen im dissoziierenden Ion entstanden. α-D-Glucose-1,6-bisphosphat dient zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von α-Phosphoglucomutase(n), β-Phosphoglucomutase(n) und α- sowie β-Hexoglucomutase(n).
α-D-Glucose-1,6-bisphosphat dient zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von α-Phosphoglucomutase(n), β-Phosphoglucomutase(n) und α- sowie β-Hexoglucomutase(n).
Biochem/physiol Actions
Glucose-1,6-bisphosphat und Fructose-1,6-bisphosphat dienten als zweifach phosphorylierte Glycan-Standards bei massenspektrometrischen Analysen zur Bestimmung, ob es sich bei in Lipid A gramnegativer Bakterien beobachteten Pyrophosphationen um Artefakte handelte, die durch die Kondensation zweier Phosphatgruppen im dissoziierenden Ion entstanden.
Durch die Aktivität von Glucose-1,6-biphosphat-Synthase gebildeter Metabolit. Glucose-1,6-biphosphat (G-1,6-BP) wirkt hemmend auf die Hexokinase-Funktion und aktivierend auf Phosphofructokinase-1 sowie Pyruvatkinase. G-1,6-BP fungiert außerdem als Coenzym für Phosphoglucomutase und als Cofaktor für Phosphopentomutase.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G788649225F0752
description
≥95% dry basis
description
≥93% (GC)
description
≥99.0% (TLC)
description
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
assay
≥95% dry basis
assay
≥93% (GC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)