Wichtige Dokumente
SML3814
Firibastat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
QGC-001, (3S)-3-Amino-4-[[(2S)-2-amino-4-sulfobutyl]disulfanyl]butane-1-sulfonic acid, (3S,3′S)-4,4′-Dithiobis(3-aminobutane-1-sulfonic acid, QGC 001, QGC001, RB 150, RB-150, RB150
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)