SML3775
Desthiobiotin-Phenol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4R,5S)-N-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-5-methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanamide, DBP, Desthiobiotin-Tyramide, N-(4-Hydroxyphenethyl)-6-((4R,5S)-5-methyl-2-oxoimidazolidin-4-yl)hexanamide, d-Desthiobiotin-Phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
-10 to -25°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)