Fortfahren mit
SML3509
F13714
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(3-Chloro-4-fluorophenyl)-(4-fluoro-4-{[(5-methyl-6-methylaminopyridin-2-ylmethyl)amino]methyl}piperidin-1-yl)methanone, 1-(3-Chloro-4-fluorobenzoyl)-4-fluoro-N-[[5-methyl-6-(methylamino)-2-pyridinyl]methyl]-4-piperidinemethanamine, F 13714, F13714
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25ClF2N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
F13714 is an orally active, high-affinity, potent, biased serotonin receptor 5-HT1A agonist (pKi = 10.12 against 0.2 nM (±)-8-OH-DPAT binding to rat cortex tissue). F13714 inhibits 100 μM forskolin-induced cAMP accumulation in human 5-HT1A-expressing HeLa cells (pIC50 = 8.67) and displays antidepressant efficacy in vivo (ED50 = 0.05 mg/kg p.o., Emax >80%; rat forced swimming). F13714 and F15599 display differential biased agonism and, when administerd in vivo, F13714 preferentially activates raphe-located autoreceptors, while F15599 preferentially activates post-synaptic heteroreceptors.
Orally active, high-affinity, potent, biased serotonin receptor 5-HT1A agonist with a differential mode of action as F15599 in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3282
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, White to very dark gray
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)