Fortfahren mit
SML1789
PRIMA-1Met
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one, APR-246
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 457,00
€ 388,45
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N21CCC(CC2)C(=O)C1(COC)CO
InChI
1S/C10H17NO3/c1-14-7-10(6-12)9(13)8-2-4-11(10)5-3-8/h8,12H,2-7H2,1H3
InChI key
BGBNULCRKBVAKL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PRIMA-1Met (APR-246) is a re-activator of mutant p53 activity. It′s the methylated, more potent derivative of PRIMA-1. PRIMA-1Met covalently modifies the core domain of mutated p53 restoring the wild-type conformation and activty of p53 in tumor cells, leading to cell cycle arrest and apoptosis. PRIMA-1Met has also been shown to increase intracellular levels of reactive oxygen species (ROS), which may contribute to its anti-tumor activity.
Re-activator of mutant p53 activity
PRIMA-1Met, also called APR-246, is converted to methylene quinuclidinone (MQ), a Michael acceptor. It interacts with p53 through the cysteine (Cys) residue. It blocks the thioredoxin reductase (TrxR1) enzyme. It is under clinical investigation and well-studied. PRIMA-1Met effect is tested on breast cancer specific gene expression.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0069SML2787SML0939
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
yellow to orange
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)