272264
1-(3-Aminopropyl)imidazol
≥97%
Synonym(e):
1-(3-Aminopropanyl)imidazole, 3-(1-Imidazolyl)propylamine, 3-(1H-Imidazol-1-yl)propylamine, 3-(Imidazol-1-yl)propylamine, N-(3-Aminopropyl)imidazole, N-[3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl]amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.519 (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCCn1ccnc1
InChI
1S/C6H11N3/c7-2-1-4-9-5-3-8-6-9/h3,5-6H,1-2,4,7H2
InChIKey
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
309.2 °F
Flammpunkt (°C)
154 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter