SML3260
Stannsoporfin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
B 992, Dichloro[7,12-diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoato(4-)-N21,N22,N23,N24]-stannate(2-) (OC-6-13)-dihydrogen, SnMP, Stanate, Tin mesoporphyrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, Faint brown to dark red
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=C(CCC(O)=O)/C2=C/C3=N/C(C(C)=C3CCC(O)=O)=C\C4=C(CC)C(C)=C(/C=C5N=C(C(C)=C\5CC)/C=C1\N26)N4[Sn]6(Cl)Cl
InChI
1S/C34H38N4O4.2ClH.Sn/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;;/h13-16H,7-12H2,1-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);2*1H;/q;;;+4/p-4/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;;
InChIKey
LLDZJTIZVZFNCM-UHEVNVKKSA-J
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable