Fortfahren mit
282820
8,13-Divinyl-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphin-2,18-dipropionsäure Zinkderivat
guanylate cyclase inhibitor
Synonym(e):
3,7,12,17-Tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphindipropionsäure, Protoporphyrin IX Zink(II)-Komplex, Protoporphyrin-IX-zink(II)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 887,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H32N4O4Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
626.03
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
239-455-7
MDL number:
€ 258,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥92% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
red to very dark red
λmax
426 nm
ε (extinction coefficient)
≥10000 at 585-591 nm in pyridine, ≥12000 at 548-554 nm in pyridine, ≥135000 at 423-429 nm in pyridine
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C)c(C=C)c(cc1n2)n6[Zn]n34)c(C=C)c5C
InChI
1S/C34H34N4O4.Zn/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;
InChI key
FUTVBRXUIKZACV-RGGAHWMASA-L
General description
Protoporphyrin IX zinc(II) (ZnPP) is an anti-oxidant enzyme heme oxygenase-1.
Application
Cellular melanin content in normal human melanocytes treated with ZnPP has been studied. 1 It was used as a standard in a study where the excess formation of ZnPP in iron deficient erythropoiesis was determined by haematofluorometer.
Hemmt die lösliche Guanylatcyclase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8293691550-M258385
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
red to very dark red
color
-
color
dark red
color
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥92% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)