Wichtige Dokumente
SML3185
CGP 48664 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-2-(4-carbamimidoyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)hydrazine-1-carboximidamide dihydrochloride, (E)-2-[4-(Aminoiminomethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene]hydrazinecarboximidamide dihydrochloride, 4-Amidino-1-indanone-2′-amidinohydrazone dihydrochloride, 4-Amidinoindan-1-one-2?-amidinohydrazone dihydrochloride, CGP 48664A dihydrochloride, CGP48664 dihydrochloride, CMA 48664 dihydrochloride, SAM486A dihydrochloride, Sardomozide dihydrochlorid, Sardomozide dihydrochloride
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(C1=CC=CC2=C1CC/C2=N\NC(N)=N)=N.Cl.Cl
InChI
1S/C11H14N6/c12-10(13)8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)16-17-11(14)15/h1-3H,4-5H2,(H3,12,13)(H4,14,15,17)/b16-9+
InChIKey
CYPGNVSXMAUSJY-CXUHLZMHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)