Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,10 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 328,00 € 278,80 |
Über diesen Artikel
Produktname
Argatroban Monohydrat, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Baxter
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(CCCNC(=N)N)C(=O)N3[C@H](C[C@@H](CC3)C)C(=O)O)c1c2c(ccc1)CC(CN2)C.O
InChI
1S/C23H36N6O5S.H2O/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19;/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26);1H2/t14-,15?,17?,18-;/m1./s1
InChI key
AIEZTKLTLCMZIA-LINCPPCXSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Argatroban Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?