Fortfahren mit
SML3042
iP300
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2-(3′-Fluoro-5′-(1-(2-(methylamino)-2-oxoethyl)-1H-pyrazol-4-yl)-2,5-dioxo-2′,3′-dihydrospiro[imidazolidine-4,1′-indene]-1-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)acetamide, 3-Fluoro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2,3-dihydro-5-[1-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-1H-pyrazol-4-yl]-2,5-dioxo-N-(2,2,2-trifluoro-1-methylethyl)spiro[imidazolidine-4,1-[1H]indene]-1-acetamide, N-(4-fluorobenzyl)-2-(3-fluoro-5-{1-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-1H-pyrazol-4-yl}-2,5-dioxo-2,3-dihydro-1H-spiro[imidazolidine-4,1-inden]-1-yl)-N-(1,1,1-trifluoropropan-2-yl)acetamide, iP300v/w, iP300w and iP300v mix, iP300w/v
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 961,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H27F5N6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
618.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 239,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1(C2=O)CC(C3=C1C=CC(C4=CN(N=C4)CC(NC)=O)=C3)F)N2CC(N(CC5=CC=C(C=C5)F)C(C(F)(F)F)C)=O
InChI
1S/C29H27F5N6O4/c1-16(29(32,33)34)39(12-17-3-6-20(30)7-4-17)25(42)15-40-26(43)28(37-27(40)44)10-23(31)21-9-18(5-8-22(21)28)19-11-36-38(13-19)14-24(41)35-2/h3-9,11,13,16,23H,10,12,14-15H2,1-2H3,(H,35,41)(H,37,44)
InChI key
SWXCHCQCWFXILM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent histone acetyltransferase p300/CBP inhibitor that prevents DUX4-induced cytotoxicity and transcription activity in vitro and in vivo.
iP300, a mixture of 8 diastereomers, is a potent histone acetyltransferase (HAT) p300/CBP inhibitor (p300 IC50 = 33 nM by H3K9Ac HTRF assay). An active diastereomer(s)-enriched pool (iP300w) obtained by partial HPLC separation prevents DUX4-induced cytotoxicity and transcription activity in human myoblast LHCN-M2 cultures (0.1-1 μM) and shows in vivo efficacy against muscle loss (0.3 mg/kg/day i.p.) in a murine model of facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2192SML3512SML2978
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)