Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 84,10 € 71,48 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H28BF5N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 71,48
Listenpreis€ 84,10Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1N(C2=CC=C(OCC)C=C2)C(C(N(C(CC3=CC=C(F)C(C(F)(F)F)=C3)=O)CC4=CC(B(O)O)=C(F)C=C4)C)=NC5=NC=CC=C51
Biochem/physiol Actions
BD064 is a probe-dependent and biased negative allosteric modulator (NAM) of the chemokine receptor CXCR3 signaling that preferentially inhibits CXCL11-mediated ?-arrestin 2 recruitment over G protein activation.
biased negative allosteric modulator of the chemokine receptor CXCR3 signaling that preferentially inhibits CXCL11-mediated β-arrestin 2 recruitment
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white to beige | color white to beige | color white | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?