Fortfahren mit
529573
PP2
≥95% (HPLC), solid, Src protein tyrosine kinase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
PP2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
€ 248,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16ClN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.77
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PP2, PP2, CAS 172889-27-9, is a potent, reversible, ATP-competitive, inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases (IC50 = 4, 5, 5, &100 nM for p56lck, p59fynT, Hck, & Src, respectively).
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)c2n[n](c3ncnc(c32)N)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H16ClN5/c1-15(2,3)21-14-11(13(17)18-8-19-14)12(20-21)9-4-6-10(16)7-5-9/h4-8H,1-3H3,(H2,17,18,19)
InChI key
PBBRWFOVCUAONR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein potenter, reversibler, mit ATP konkurrierender und selektiver Inhibitor der Src-Familie der Protein-Tyrosinkinasen. Hemmt p56lck (IC50 = 4 nM), p59fynT (IC50 = 5 nM), Hck (IC50 = 5 nM) und Src (IC50 = 100 nM). Hat keine signifikante Wirkung auf die Aktivität von EGFR-Kinase (IC50 = 480 nM), JAK2 (IC50 >;50 µ;M), oder ZAP-70 (IC50 >; 100 µ;M). Hemmt die Aktivierung von fokaler Adhäsionskinase und deren Phosphorylierung bei Tyr577. Hemmt außerdem potent die von Anti-CD3-Antikörpern stimulierte Tyrosinphosphorylierung menschlicher T-Zellen (IC50 = 600 nM). Eine 10-mM-Lösung (1 mg/331 µ;l) von PP2 (Kat.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-529576&;#124;[/islink]">;529576<;/A>;) in DMSO ist ebenfalls erhältlich.
Biochem/physiol Actions
Zellpermeabel: nein
Primärziel
p56lck
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Ziel-IC50: 4 nM, 5 nM, 5 nM bzw. 100 nM gegen p56lck, p59fynT, Hck bzw. Src; 600 nM gegen die von Anti-CD3-Antikörpern stimulierte Tyrosinphosphorylierung menschlicher T-Zellen
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Unmittelbar vor Gebrauch mit wässrigen Pufferlösungen verdünnen.
Other Notes
Karni, R., et al. 2003. FEBS Lett.537, 47.
Salazar, E.P., and Rozengurt, E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 28371.
Hanke, J.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 695.
Selected Citations
Lee, J., et al. 2009. <;A href="http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909(09)00211-2"Cell Stem Cell<;/A>;5, 76.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0042CB_89030317SML1596
PP2 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0042
PP2
vibrant-m
P22
description
PP2, CAS 172889-27-9, is a potent, reversible, ATP-competitive, inhibitor of the Src family of protein tyrosine kinases (IC50 = 4, 5, 5, &100 nM for p56lck, p59fynT, Hck, & Src, respectively).
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PP2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)