Fortfahren mit
SML3031
Celecoxib
≥98% (HPLC), powder, cyclooxygenase-2 inhibitor
Synonym(e):
Celecoxib
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,40
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 348,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14F3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.37
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 86,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Celecoxib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nn2-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
InChI key
RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Celecoxib is a non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) and a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor.
Celecoxib is a non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) and a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. Celecoxib is at least 10-20 times more selective for COX-2 over COX-1.
Celecoxib is a non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) and a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor. Celecoxib is at least 10-20 times more selective for COX-2 over COX-1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1683Y0001445BP1230
Celecoxib European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001445
Celecoxib
Celecoxib British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1230
Celecoxib
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Celecoxib
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)