Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 419,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C(CCC2=CC=C(C=C2)CCCCCCC)=CC=C1)C(O)=O
InChI
1S/C22H28O3/c1-2-3-4-5-6-8-17-11-13-18(14-12-17)15-16-19-9-7-10-20(23)21(19)22(24)25/h7,9-14,23H,2-6,8,15-16H2,1H3,(H,24,25)
InChI key
WBHQYBZRTAEHRR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MG149 is cell-permeable anacardic acid analog that displays higher selectivity towards MYST type HATs (IC50 = 47 and 74 μM against MOF and Tip60; Ki for KAT8 = 39 μM) over p300 and PCAF (IC50 > 200 and >> 200 uM). Tip60 inhibition is shown to be Ac-CoA competitive and histone substrate non-competitive and KAT8 inhibition is Ac-CoA uncompetitive. MG149 treatment lowers histone acetylation levels and cellular proliferation rate, induces apoptosis and dose-dependently alters pro-inflammatory cytokines/chemokines expression. Enhances JQ1-induced HIV latency reversal, suppresses NOX transcription and ameliorates ROS levels.
cell-permeable anacardic acid analog that displays higher selectivity towards MYST type HATs over p300 and PCAF
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: ≥5 mg/mL (warmed to 60° C) | solubility ethanol: 50 mg/mL |
| color white to beige | color white to off-white | color white to tan | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?