Fortfahren mit
SMB00141
Garcinoic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 309,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.59
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
€ 309,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(CC\C=C(/C)C(O)=O)=C/CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C27H38O4/c1-19(11-7-13-21(3)26(29)30)9-6-10-20(2)12-8-15-27(5)16-14-23-18-24(28)17-22(4)25(23)31-27/h9,12-13,17-18,28H,6-8,10-11,14-16H2,1-5H3,(H,29,30)/b19-9+,20-12+,21-13+/t27-/m1/s1
InChI key
QOFWRHWADNWKSU-LRXIOGKNSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00254SMB00153SMB00255
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥85% (LC/MS-ELSD)
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)