Merck
SML2752
Sigma-Aldrich
ZINC37781618
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Chloro-N-[3-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]-benzenemethanamine
Größe auswählen
5 MG
€ 58,50
25 MG
€ 237,00
€ 58,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 58,50
25 MG
€ 237,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.77
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 58,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(cccc1)CNc2cc(ccc2)c3[nH]c(nn3)C
InChI
1S/C16H15ClN4/c1-11-19-16(21-20-11)12-6-4-7-14(9-12)18-10-13-5-2-3-8-15(13)17/h2-9,18H,10H2,1H3,(H,19,20,21)
InChIKey
BNIQNBVKGOYHPC-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
ZINC37781618 is an inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447 (ZINC555417447).
inactive control for selective melatonin MT1 receptor inverse agonist UCSF7447
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus