Fortfahren mit
PHL80356
Astilbin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Taxifolin-3-rhamnosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 349,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 349,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H]1O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4
InChI
1S/C21H22O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,19-,20+,21-/m0/s1
InChI key
ZROGCCBNZBKLEL-MFSALPCASA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Flavonoid phytochemical found in St. John′s wort and Traditional Chinese Medicine herbal preparations. Immunosuppresive. Antiproliferative.
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)