Fortfahren mit
SML2647
CA3
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
1,1′-[[9-(Hydroxyimino)-9H-fluorene-2,7-diyl]bis(sulfonyl)]bis-piperidine, 2,7-bis(1-Piperidinylsulfonyl)-9H-fluoren-9-one oxime, CIL56
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,90
€ 78,96
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27N3O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 78,96
Listenpreis€ 92,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N5CCCCC5)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)N4CCCCC4)C2N=O
InChI
1S/C23H27N3O5S2/c27-24-23-21-15-17(32(28,29)25-11-3-1-4-12-25)7-9-19(21)20-10-8-18(16-22(20)23)33(30,31)26-13-5-2-6-14-26/h7-10,15-16,23H,1-6,11-14H2
InChI key
YLRXSLQNJCJWGZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CA3 is a potent and selective inhibitor of YAP1 (Hippo co-activator Yes-associated protein 1) that inhibits YAP1 expression and transcriptional activity in esophageal adenocarcinoma (EAC) cell lines. CA3 potently inhibits growth, induces apoptosis in radiation resistant CSC (cancer stem cell) enriched EAC cells. It inhibits tumor growth of in xenograft model with no apparent toxicity.
potent and selective inhibitor of YAP1 that inhibits YAP1 expression and transcriptional activity in EAC cell lines
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1464SML1385U3385
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >2 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. WHAT ARE THE STORAGE TIMES AND TEMPERATURES OF THIS CHEMICAL IN DMSO?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution, including DMSO, has not been investigated. Other sources indicate that solutions prepared at 40 mg/mL in dry DMSO are stable for 1 year at −20°C. This information has not been validated. As a general practice, store solutions in working aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.