Merck
SML1607
Sigma-Aldrich
Lesinurad
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[5-Bromo-4-(4-cyclopropyl-1-naphthalenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-acetic acid, RDEA 594
Größe auswählen
10 MG
€ 102,00
50 MG
€ 412,00
€ 102,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 102,00
50 MG
€ 412,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14BrN3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
€ 102,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrC1=NN=C(SCC(O)=O)N1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C4CC4)C=C2
InChI
1S/C17H14BrN3O2S/c18-16-19-20-17(24-9-15(22)23)21(16)14-8-7-11(10-5-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14/h1-4,7-8,10H,5-6,9H2,(H,22,23)
InChIKey
FGQFOYHRJSUHMR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Biochem./physiol. Wirkung
Lesinurad is a selective inhibitor of Urate transporter 1 (URAT1), a urate-anion exchanger which is responsible for the majority of uric acid reabsorption from the renal tubular lumen. Lesinurad thus reduces serum uric acid levels. Lesinurad has been approved for use in combination with a xanthine oxidase inhibitor to treat hyperuricemia associated with gout.
Lesinurad is a selective inhibitor of Urate transporter 1 (URAT1).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)