SML2288
Anidulafungin
≥97% (HPLC), powder, antifungal
Synonym(e):
1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[[4′′-(pentyloxy)[1,1′:4′,1′′-terphenyl]-4-yl]carbonyl]-L-ornithine]echinocandin B, LY 303366
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anidulafungin, ≥97% (HPLC)
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCOC1=CC=C(C2=CC=C(C3=CC=C(C(N[C@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)NC([C@@H]5[C@@H](O)[C@@H](C)CN5C([C@H]([C@H](O)C)NC([C@H]([C@H](O)[C@@H](O)C6=CC=C(O)C=C6)NC([C@@H]7C[C@@H](O)CN7C([C@H]([C@H](O)C)NC4=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)C=C3)C=C2)C=C1
InChI
1S/C58H73N7O17/c1-5-6-7-24-82-40-22-18-35(19-23-40)33-10-8-32(9-11-33)34-12-14-37(15-13-34)51(74)59-41-26-43(70)54(77)63-56(79)47-48(71)29(2)27-65(47)58(81)45(31(4)67)61-55(78)46(50(73)49(72)36-16-20-38(68)21-17-36)62-53(76)42-25-39(69)28-64(42)57(80)44(30(3)66)60-52(41)75/h8-23,29-31,39,41-50,54,66-73,77H,5-7,24-28H2,1-4H3,(H,59,74)(H,60,75)(H,61,78)(H,62,76)(H,63,79)/t29-,30+,31+,39+,41-,42-,43+,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,54+/m0/s1
InChIKey
JHVAMHSQVVQIOT-MFAJLEFUSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable