Fortfahren mit
N8028
Nikkomycin Z from Streptomyces tendae
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Neopolyoxin C, Nikkomycin Z
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 517,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25N5O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
495.44
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
€ 517,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell wall synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]([C@H](N)C(=O)N[C@H]([C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O)C(O)=O)[C@H](O)c3ccc(O)cn3
InChI
1S/C20H25N5O10/c1-7(13(28)9-3-2-8(26)6-22-9)11(21)17(31)24-12(19(32)33)16-14(29)15(30)18(35-16)25-5-4-10(27)23-20(25)34/h2-7,11-16,18,26,28-30H,21H2,1H3,(H,24,31)(H,32,33)(H,23,27,34)/t7-,11-,12+,13-,14-,15+,16+,18+/m0/s1
InChI key
WWJFFVUVFNBJTN-JKEIIPFCSA-N
General description
Chemical structure: peptidyl nucleoside
Application
Nikkomycin Z is used as a selective competitive inhibitor of chitin synthetase 3 in studies on fungal cell wall development. It is a potential treatment for human Encephalitozoon hellem, a microsporidian species[1] and is used to study the changes of chitin and β--glucan under Nikkomycin Z exposure[2].
Biochem/physiol Actions
Nikkomycin Z inhibits chitin synthase from converting UDP-GlcNAc into cell wall chitin due to its structural resemblance to UDP-N-acetylglucosamine[3].
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S855974667P9620
mode of action
cell wall synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, mycobacteria, mycoplasma, parasites, viruses, yeast
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
assay
≥90% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
ready-to-use solution
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
solubility
H2O: complete 20 mg/ml, clear, colorless to light yellow, H2O: soluble
solubility
H2O: soluble 200 mg/mL
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)