Fortfahren mit
SML0425
Caspofungin -diacetat
≥97% (HPLC), powder, cell wall synthesis inhibitor
Synonym(e):
1-[(4R,5S)-5-[(2-Aminoethyl)-amino]-N2-(10,12-dimethyl-1-oxotetradecyl)-4-hydroxy-L-ornithin]-5-[(3R)-3-hydroxy-L-ornithin]-pneumocandin B0
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 447,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H88N10O15 · 2C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1213.42
UNSPSC Code:
51283107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Caspofungin -diacetat, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC[C@H](C)C[C@H](C)CCCCCCCCC(=O)N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](NCC[NH3+])NC(=O)[C@@H]2[C@@H](O)CCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3C[C@@H](O)CN3C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)CC[NH3+]
InChI
1S/C52H88N10O15.2C2H4O2/c1-5-28(2)24-29(3)12-10-8-6-7-9-11-13-39(69)56-34-26-38(68)46(55-22-21-54)60-50(75)43-37(67)19-23-61(43)52(77)41(36(66)18-20-53)58-49(74)42(45(71)44(70)31-14-16-32(64)17-15-31)59-48(73)35-25-33(65)27-62(35)51(76)40(30(4)63)57-47(34)72;2*1-2(3)4/h14-17,28-30,33-38,40-46,55,63-68,70-71H,5-13,18-27,53-54H2,1-4H3,(H,56,69)(H,57,72)(H,58,74)(H,59,73)(H,60,75);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29+,30+,33+,34-,35-,36+,37-,38+,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-;;/m0../s1
InChI key
OGUJBRYAAJYXQP-IJFZAWIJSA-N
General description
Caspofungin gehört zur Arzneimittelklasse der Echinocandine. Dieses Arzneimittel hat eine begrenzte α-Phase-Halbwertszeit (t 1/2) von ein bis zwei Stunden (Verteilungsvolumen 9,7 l) und eine β-Phase-Halbwertszeit (t 1/2) von neun bis 11 Stunden.
Application
Caspofungindiacetat wird wie folgt verwendet:
  • in einer Antimykotikum-Empfindlichkeitsprüfung
  • als Standard-Antimykotikum für die Valproinsäure(VPA)-Synergiebewertung
  • zum Behandeln des Cryptococcus neoformans-Stamms B3501 zum Untersuchen des Abtötens von Cryptococcus durch natürliche Killerzellen (NK) in Gegenwart von β-1,3-Glucan
Biochem/physiol Actions
Caspofungin, Aechinocandin, ein lipophiles Antimykotikum und α β-1,3-D-Glucansyntheseantagonist werden in der Biosyntheseforschung von Pilzzellwänden eingesetzt, um die Rolle von β-1,3-D-Glucanen für die Zellwandintegrität und das Pilzüberleben unter verschiedenen Umwelt- und chemischen Belastungen zu untersuchen. Caspofungin wird zur Behandlung von ösophagealer Candidiasis, Candida-Infektionen, febriler Neutropenie, invasiver Candidiasis und invasiver Aspergillosis.
Caspofungin ist ein Echinocandin-Antimykotikum, das die 1,3-β-D-Glucansynthase, die für die Zellwandsynthese erforderlich ist, hemmt und somit die Integrität der Pilzzellwand beeinträchtigt.
Caspofungin ist ein Echinocandin-Antimykotikum, das die 1,3-β-D-Glucansynthase, die für die Zellwandsynthese erforderlich ist, hemmt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML228832343SML2268
description
≥97% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
analytical standard
description
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caspofungin -diacetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)