SML1966
SK609 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(2-Chlorophenyl)butan-2-amine hydrochloride, ES609, SK609•HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
under inert gas
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable