Fortfahren mit
S8307
SB 203580
≥98% (HPLC), solid, p38 MAPK inhibitor
Synonym(e):
4-(4-Fluorphenyl)-2-(4-methylsulfinylphenyl)-5-(4-pyridyl)-1H-imidazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16FN3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.43
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SB 203580, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
InChI key
CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYSA-N
Application
MDCK-Zellen wurden mit SB 203580 behandelt, um die Rolle von MAPK-Signalen bei der Induzierung einer Überspannung der Zellmembran und eines Kaliumverlusts zu untersuchen.16 Es wurde verwendet, um die MAPK-Signalübertragung in kortikalen Neuronen der Maus17 und in Leberkarzinom-Zelllinien des Menschen zu hemmen.18
Biochem/physiol Actions
SB 203580 ist ein Pyridinylimidazol, das die Aktivierung von MAPKAP-Kinase-2 unterdrückt und in vivo die Phosphorylierung von Hitzeschockprotein (HSP) 27 in Reaktion auf IL-1, zellulären Stress und bakterielle Endotoxine hemmt. Es wirkt nicht hemmend auf JNK- oder p42 MAP-Kinase und ist daher geeignet, um die physiologischen Rollen und Targets von p38-MAPK- und MAPKAP-Kinase-2 zu untersuchen. Es induziert nachweislich die Aktivierung der Serin/Threonin-Kinase Raf-1 und hemmt Berichten zufolge die Zytokinproduktion.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite MAPK im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung in der Kinase-Phosphatase-Biologie. Weitere Produkte für die Kinase-Phosphatase-Biologie finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S7067S8822559389
form
solid
form
powder
form
solid
form
film (Thin)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 30 mg/mL
color
white to off-white
color
faintly yellow, to beige
color
yellow
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SB 203580
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)