SML1322
Ipamorelin acetate
≥98%
Synonym(e):
2-Methylalanyl-L-histidyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide acetate, Aib-His-D-2-Nal-D-Phe-Lys-NH2 acetate, NNC 26-0161 acetate;
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 20 mg/L, clear
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable