Fortfahren mit
80666
Hexarelin
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
L-Histidyl-2-methyl-D-tryptophyl-L-alanyl-L-tryptophyl-D-phenylalanyl-L-lysinamid, Examorelin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 919,00
€ 689,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H58N12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
887.04
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
€ 689,25
Listenpreis€ 919,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hexarelin, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c(C)[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@@H](N)Cc3cnc[nH]3)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(N)=O
InChI
1S/C47H58N12O6/c1-27-34(33-15-7-9-17-37(33)54-27)23-41(58-44(62)35(49)22-31-25-51-26-53-31)45(63)55-28(2)43(61)57-40(21-30-24-52-36-16-8-6-14-32(30)36)47(65)59-39(20-29-12-4-3-5-13-29)46(64)56-38(42(50)60)18-10-11-19-48/h3-9,12-17,24-26,28,35,38-41,52,54H,10-11,18-23,48-49H2,1-2H3,(H2,50,60)(H,51,53)(H,55,63)(H,56,64)(H,57,61)(H,58,62)(H,59,65)/t28-,35-,38-,39+,40-,41+/m0/s1
InChI key
RVWNMGKSNGWLOL-GIIHNPQRSA-N
Biochem/physiol Actions
Hexarelin (HEX), a ghrelin analogue, is a growth hormone secretagogue receptor agonist, a growth hormone releasing peptide. Hexarelin may be used as an internal standard in quantitative analysis (via chromatography etc.) of prohibited growth hormone enhancing drugs such as GHRP-2. The potential use of Hexarelin as a therapeutic has prompted research studies on its physiological effects in vitro and in vivo.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML02991696110SML3277
form
powder
form
lyophilized solid
form
solid
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)