The product is purified by reverse-phase chromatography with an ACN/H2O mixture and a small amount of TFA added.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 153,00 |
0.5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 462,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc8[nH]cnc8)CC(=O)O)CCC(=O)O)Cc7ccccc7)CCC(=O)O)CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@
InChI
1S/C186H275N51O59/c1-17-94(10)149(182(294)209-98(14)155(267)220-128(73-105-78-199-111-42-28-27-41-109(105)111)171(283)223-123(68-91(4)5)173(285)234-147(92(6)7)180(292)219-113(43-29-31-63-187)158(270)200-81-136(245)210-112(45-33-65-197-185(191)192)157(269)203-84-146(262)263)236-174(286)126(70-102-37-23-19-24-38-102)225-165(277)120(55-61-142(254)255)216-162(274)114(44-30-32-64-188)212-153(265)96(12)206-152(264)95(11)207-161(273)118(51-57-135(190)244)211-137(246)82-201-160(272)117(53-59-140(250)251)215-168(280)122(67-90(2)3)222-170(282)125(72-104-47-49-108(243)50-48-104)226-177(289)132(85-238)230-179(291)134(87-240)231-181(293)148(93(8)9)235-176(288)131(77-145(260)261)228-178(290)133(86-239)232-184(296)151(100(16)242)237-175(287)127(71-103-39-25-20-26-40-103)229-183(295)150(99(15)241)233-138(247)83-202-159(271)116(52-58-139(248)249)213-154(266)97(13)208-167(279)129(75-107-80-196-89-205-107)227-163(275)115(46-34-66-198-186(193)194)214-164(276)119(54-60-141(252)253)217-169(281)124(69-101-35-21-18-22-36-101)224-166(278)121(56-62-143(256)257)218-172(284)130(76-144(258)259)221-156(268)110(189)74-106-79-195-88-204-106/h18-28,35-42,47-50,78-80,88-100,110,112-134,147-151,199,238-243H,17,29-34,43-46,51-77,81-87,187-189H2,1-16H3,(H2,190,244)(H,195,204)(H,196,205)(H,200,270)(H,201,272)(H,202,271)(H,203,269)(H,206,264)(H,207,273)(H,208,279)(H,209,294)(H,210,245)(H,211,246)(H,212,265)(H,213,266)(H,214,276)(H,215,280)(H,216,274)(H,217,281)(H,218,284)(H,219,292)(H,220,267)(H,221,268)(H,222,282)(H,223,283)(H,224,278)(H,225,277)(H,226,289)(H,227,275)(H,228,290)(H,229,295)(H,230,291)(H,231,293)(H,232,296)(H,233,247)(H,234,285)(H,235,288)(H,236,286)(H,237,287)(H,248,249)(H,250,251)(H,252,253)(H,254,255)(H,256,257)(H,258,259)(H,260,261)(H,262,263)(H4,191,192,197)(H4,193,194,198)/t94-,95-,96-,97-,98-,99+,100+,110-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,147-,148-,149-,150-,151-/m0/s1
InChI key
UKVFVQPAANCXIL-FJVFSOETSA-N
Gene Information
human ... GCG(2641)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥96% (HPLC) | description >90% (HPLC), solid | description ≥97% (HPLC), powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay >90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... GCG(2641) | Gene Information human ... GCG(2641) | Gene Information human ... GCG(2641) | Gene Information human ... GCG(2641) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How is G3265 purified?