Merck
PEPTIDE
Custom Peptides
Product Overview, Design, and Ordering
Synonym(e):
AQUA peptide, Isotopically labeled peptide, PEPscreen, peptide array, peptide library, peptide microarray
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105906
Custom Peptides
  • High quality peptide synthesis using FMOC and/or BOC chemistries
  • Sequence length: 2-40mer
  • Amount: up to 1 gram
  • Purity Levels: Unpurified, 70%, 80%, 95%
  • Comprehensive Modification offering including, FRET, C-terminal aldehyde, phosphorylation, multiple disulfide bonds, etc.
  • Format: Supplied lyophilized
  • QC Analysis: All peptides by HPLC and MS; additional analysis available upon request
  • Learn more
Melden Sie sich an, um fortzufahren.
Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto.
Sie haben kein Konto?