SML1277
Geldanamycin-FITC
≥98% (HPLC), from Streptomyces hygroscopicus
Synonym(e):
Geldanamycin, fluorescein isothiocyanate labeled
Biologische Quelle
Streptomyces hygroscopicus
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
yellow to yellow-orange
Löslichkeit
DMSO: soluble 5 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)