Merck
F3272
Inulin–FITC
from dahlia tuber
Synonym(e):
Fluoresceinisothiocyanat–Inulin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 G
€ 640,00
€ 640,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
dahlia tuber
form
powder
mol wt
2,000-5,000
color
light yellow to dark yellow, to dark orange
solubility
water: soluble, clear
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
46947F427474817
biological source
dahlia tuber
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
solubility
water: soluble, clear
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow to orange
solubility
acetone: soluble 10 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
light yellow to dark yellow, to dark orange
color
-
color
yellow to very dark yellow
color
-
Application
  • Development and validation of bioengineered intestinal tubules for translational research aimed at safety and efficacy testing of drugs and nutrients.: In dieser Studie wird Inulin-FITC eingesetzt, um die Resorptionseigenschaften künstlicher Darmmodelle zu untersuchen und wichtige Daten zu Darmpermeabilität und Nährstoffwechselwirkungen zu erhalten, die für die pharmazeutische und ernährungswissenschaftliche Forschung von Bedeutung sind (Jochems et al., 2019).
  • Role of Vitamin D in Maintaining Renal Epithelial Barrier Function in Uremic Conditions.: Diese Forschungsarbeit verwendet Inulin-FITC zur Messung der Wirksamkeit von Vitamin D bei der Erhaltung der Barrierefunktion der Nieren unter Stressbedingungen, was zu neuen Behandlungen bei chronischer Niereninsuffizienz führen könnte (Mikajlovic et al., 2017).
  • Inhibition of p38 mitogen-activated protein kinase attenuates butyrate-induced intestinal barrier impairment in a Caco-2 cell monolayer model.: Diese Untersuchung unterstreicht die Rolle von Inulin-FITC bei der Untersuchung der Schutzwirkung einer Kinase-Inhibition auf Darmbarrieren, was für Behandlungen von Magen-Darm-Erkrankungen relevant ist (Huang et al., 2014).
  • Measurement of glomerular filtration rate in conscious mice using FITC-inulin clearance.: Diese Studie zeigt den Nutzen von Inulin-FITC bei präzisen, nicht-invasiven Messungen der Nierenfunktion, die für die nephrologische Forschung und Therapieentwicklung unerlässlich sind (Qi und Breyer, 2009).
  • PPAR gamma agonist normalizes glomerular filtration rate, tissue levels of homocysteine, and attenuates endothelial-myocyte uncoupling in alloxan induced diabetic mice.: Diese Forschungsarbeit verwendet Inulin-FITC zur Beurteilung der Wirksamkeit eines PPAR-Gammaagonisten bei diabetischer Nephropathie und liefert Einblicke in das Management von Stoffwechselerkrankungen (Rodriguez et al., 2008).
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Oligosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Richard B van Breemen et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 1(2), 175-185 (2006-08-23)
Caco-2 cells are a human colon epithelial cancer cell line used as a model of human intestinal absorption of drugs and other compounds. When cultured as a monolayer, Caco-2 cells differentiate to form tight junctions between cells to serve as
Nicholas Ferrell et al.
Biotechnology and bioengineering, 107(4), 707-716 (2010-06-17)
We have developed a bilayer microfluidic system with integrated transepithelial electrical resistance (TEER) measurement electrodes to evaluate kidney epithelial cells under physiologically relevant fluid flow conditions. The bioreactor consists of apical and basolateral fluidic chambers connected via a transparent microporous
Grant Backer et al.
Physiological genomics, 50(8), 543-552 (2018-04-14)
Mesangial matrix expansion is an important process in the initiation of chronic kidney disease, yet the genetic factors driving its development are unknown. Our previous studies have implicated Far2 as a candidate gene associated with differences in mesangial matrix expansion
Chunhua Jin et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 53(6), 1048-1053 (2009-05-13)
Studies were designed to determine the effects of increases of renal perfusion pressure on the production of hydrogen peroxide (H(2)O(2)) and NO(2)(-)+NO(3)(-) within the renal outer medulla. Sprague-Dawley rats were studied with either the renal capsule intact or removed to
Omar Cauli et al.
Neuromolecular medicine, 16(2), 360-375 (2013-12-18)
Treatment of patients with acute liver failure (ALF) is unsatisfactory and mortality remains unacceptably high. Blocking NMDA receptors delays or prevents death of rats with ALF. The underlying mechanisms remain unclear. Clarifying these mechanisms will help to design more efficient
Artikel
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Questions
  1. Where can I find the information on making a solution for Inulin–FITC?
    1 answer
    1. The solvent used is water. FITC-Inulin has a challenging solubility due to the slow formation of an aggregate when solutions of Inulin (and Inulin derivatives) are allowed to cool to room temperature, resulting in a cloudy solution. It is recommended to heat the samples to 80 degrees until the solution is completely clear, as this will ensure that it remains clear for more than 24 hours. Freezing the sample would result in a cloudy solution again.