SML0857
HQL 79
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Benzhydryloxy-1-[3-(1H-tetrazol-5-yl)-propyl]-piperidine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[nH]1nnnc1CCCN2CCC(CC2)OC(c4ccccc4)c3ccccc3
InChI
1S/C22H27N5O/c1-3-8-18(9-4-1)22(19-10-5-2-6-11-19)28-20-13-16-27(17-14-20)15-7-12-21-23-25-26-24-21/h1-6,8-11,20,22H,7,12-17H2,(H,23,24,25,26)
InChIKey
TZQGXAHOROZEKN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research