Fortfahren mit
SML3643
EP2 antagonist C52
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-((9-Chloro-7-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)-2,3-dihydrobenzo[f ]-[1,4]oxazepin-4(5H)-yl)methyl)pyridin-2(1H)-one, 4-[[9-Chloro-7-(5-fluoro-1H-indol-1-yl)-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-4(5H)-yl]methyl]-2(1H)-pyridinone, Benzoxazepine 52, C52, Compound 52, EP2 antagonist compound 52
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H19ClFN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.87
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C(CN2CC3=CC(N4C=CC5=C4C=CC(F)=C5)=CC(Cl)=C3OCC2)C=CN1
Biochem/physiol Actions
Compound 52 (C52) is an orally active, brain-penetrant, highly potent and selective prostaglandin E2 (PGE2) receptor 2 (EP2) antagonist (h/r/m EP2 IC50 = 8/10/10 nM against PGE2 binding, IC50 = 5/3/4 nM against 10 nM PGE2-induced cellular cAMP) with ∼4000-fold selectivity over other EP receptors (hEP1/3/4 IC50 >30 μM against PGE2 binding; hCRTH2/DP/IP/TP IC50 >33 μM against LTD4-induced cellular Ca2+) and no CYP inhibitory potency. C52 reduces inflammatory neurodegeneration in a murine model of cerebral ischemia (10 mg/kg p.o. 4.5h & 24h post MCAO) and restores cognition in aged mice (10 mg/kg/d p.o.) by rejuvenating cellular bioenergetics in vivo.
Orally active, brain-penetrant, highly potent and selective prostaglandin E2 (PGE2) receptor 2 (EP2) antagonist in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2978SML3126A1487
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >9 mg/mL (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white to brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)