Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,30 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 349,00 € 296,65 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
originator
Takeda
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
InChI key
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
| originator Takeda | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Candesartancilexetil
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?