Fortfahren mit
SML0432
Azilsartan
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[[2′-(2,5-Dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl) [1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-Ethoxy-1-{[2′-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid, TAK-536
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,40
€ 78,54
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
€ 314,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H20N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 78,54
Listenpreis€ 92,40Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1nc2cccc(C(O)=O)c2n1Cc3ccc(cc3)-c4ccccc4C5=NC(=O)ON5
InChI
1S/C25H20N4O5/c1-2-33-24-26-20-9-5-8-19(23(30)31)21(20)29(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-27-25(32)34-28-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,30,31)(H,27,28,32)
InChI key
KGSXMPPBFPAXLY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Biochem/physiol Actions
Azilsartan is a highly potent and slowly dissociating Angiotensin II type 1 (AT1) receptor blocker (ARB) with an IC50 of 2.6 nM. It is the active form of Azilsartan medoxomil, used for treatment of hypertension. Azilsartan may also have potentially beneficial effects on metabolic syndrome including insulin sensitizing activity that may involve more than just blockade of AT(1) receptors.
Azilsartan is an Angiotensin II receptor blocker; anti-hypertensive.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0245T8949SML0428
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)