Fortfahren mit
SML1394
Olmesartan
≥98% (HPLC), Angiotensin II Type I receptor blocker, powder
Synonym(e):
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid, Olmesartan acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H26N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Olmesartan, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C)(C)C1=C(C(O)=O)N(CC2=CC=C(C3=C(C4=NNN=N4)C=CC=C3)C=C2)C(CCC)=N1
InChI
1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
InChI key
VTRAEEWXHOVJFV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Application
Olmesartan has been used as an angiotensin II receptor 1 (AT1) receptor inhibitor to study the effect of angiotensin II type 1 receptor interactions in the regulation of renal afferent arterioles in angiotensin II-dependent hypertension.[1]
Biochem/physiol Actions
Olmesartan is an Angiotensin II Type I receptor blocker.
Olmesartan is an Angiotensin II Type I receptor blocker. Olmesartan is the active form of the antihypertensive drug olmesartan medoxomil.
Olmesartan possesses anti-inflammatory and anti-oxidative stress properties. It protects neuronal cells against oligomerized amyloid β (Aβ)-induced cellular senescence.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1391SML0432SML0245
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)