Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 76,70 € 65,19 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 308,00 € 261,80 |
Über diesen Artikel
€ 65,19
Listenpreis€ 76,70Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(=S)N\N=C(\c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C14H15N5S/c1-19(2)14(20)18-17-13(11-7-3-5-9-15-11)12-8-4-6-10-16-12/h3-10H,1-2H3,(H,18,20)
InChI key
XOBIGRNRXCAMJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color yellow to orange | color white to gray | color white to beige | color pink to light red |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?