Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 157,00 € 133,45 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 609,00 € 517,65 |
Über diesen Artikel
€ 133,45
Listenpreis€ 157,00Sparen Sie 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C1CCCCC1)C(=S)N\N=C(\c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C19H23N5S/c1-24(15-9-3-2-4-10-15)19(25)23-22-18(16-11-5-7-13-20-16)17-12-6-8-14-21-17/h5-8,11-15H,2-4,9-10H2,1H3,(H,23,25)
InChI key
GNLZNQJBZNOUBM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?