Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 426,00 € 362,10 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H17N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.44
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
iCRT14, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(\C=C2/SC(=O)N(c3ccccc3)C2=O)c(C)n1-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N3O2S/c1-14-11-16(15(2)23(14)18-9-6-10-22-13-18)12-19-20(25)24(21(26)27-19)17-7-4-3-5-8-17/h3-13H,1-2H3/b19-12-
InChI key
NCSHZXNGQYSKLR-UNOMPAQXSA-N
Application
iCRT14 may be used in Wnt /β-catenin-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Wnt / beta-catenin pathway inhibitor
iCRT14 belongs to the thiazolidinedione class of β-catenin-responsive transcription inhibitors. It decreases the levels of Dishevelled protein and modulates the binding of T-cell factor (TCF) to DNA.[1] It results in consistent decrease in reduction of cell proliferation and tumor growth in colon cancer cells.[2]
iCRT14 is a Wnt / β-catenin pathway inhibitor. It is a potent inhibitor of Catenin Responsive Transcription (CRT) reporter genes, as well as endogenous gene targets. iCRT14 also disrupts β-catenin-TCF4 interaction in a dose dependent manner, and causes G0/G1 arrest in colon tumor lines.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: ≥9 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: ≥4 mg/mL |
| color yellow to orange | color yellow-orange | color light orange to dark orange | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?