Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 147,00 € 124,95 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 566,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H27ClN4O · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
446.97 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 124,95
Listenpreis€ 147,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Prostetin Trifluoroacetic acid salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Prostetin is an orally available, blood-brain barrier-penetrant, potent and metabolically stable inhibitor of the mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase (MAP4K, or HGK) that exhibits neuroprotective and anti-inflammatory properties. Prostetin is more potent than URMC-099 in motor neuron survival assay. Prostetin rescues CPA-induced neurodegeneration in motor neurons.
orally available, blood-brain barrier-penetrant, potent and metabolically stable inhibitor of MAP4K (HGK) that exhibits neuroprotective properties
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?