Merck
SMB00053
Sigma-Aldrich
3-O-Demethylsulochrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
2-(2,6-dihydroxy-4-methylbenzoyl)-5-hydroxy-3-methoxybenzoate
Größe auswählen
1 MG
€ 640,00
€ 640,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 640,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
€ 640,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1C(=O)c2c(O)cc(C)cc2O
InChI
1S/C16H14O7/c1-7-3-10(18)14(11(19)4-7)15(21)13-9(16(22)23-2)5-8(17)6-12(13)20/h3-6,17-20H,1-2H3
InChIKey
GIJDACMRFIMBET-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natural product derived from fungal source.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)