Fortfahren mit
555682
Riboflavin
A water soluble vitamin involved in the synthesis of flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD). Provides protection against oxidative damage.
Synonym(e):
Riboflavin, Vitamin B₂
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.36
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
34058005
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 8200
assay
99.0-101.0% (UV)
form
solid
optical activity
[α]/D -135.0 to -155.0°, c = 0.5% in 0.05 M NaOH (dry basis)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
impurities
Lumiflavine, complies
color
yellow-orange
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]1(c2n[c]([nH][c](c2nc3c1cc(c(c3)C)C)=O)=O)CC(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein wasserlösliches Vitamin, das an der Synthese von Flavinmononukleotid (FMN) und Flavinadenindinukleotid (FAD) beteiligt ist. Bietet Schutz vor oxidativer Schädigung.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Kumar, C.K., et al. 1998. Am. J. Physiol.274, F104.
Christensen, H.N. 1993. Nutr. Rev. 51, 149.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R0600000V-067R4500
Riboflavin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
R0600000
Riboflavin
assay
99.0-101.0% (UV)
assay
-
assay
-
assay
≥98%
form
solid
form
solid
form
liquid
form
powder
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
color
yellow-orange
color
-
color
-
color
yellow to orange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Riboflavin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)