Fortfahren mit
MABT522
Anti-TUBA1B (alpha-tubulin ubiquitous) Antibody
rabbit monoclonal, RM113
Synonym(e):
Tubulin alpha-1B chain, Alpha-tubulin ubiquitous, Tubulin K-alpha-1, Tubulin alpha-ubiquitous chain, alpha-Tubulin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
RM113, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-alpha-Tubulin-Antikörper, Klon RM113, clone RM113, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
RM113, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
Mikrotubuli sind an einer Reihe von Zellaktivitäten beteiligt, die von Mitose und Transportereignissen bis zu Zellbewegung und Erhaltung der Zellform reichen. Tubulin selbst ist ein globuläres Protein, das aus zwei Polypeptiden (alpha- und beta-Tubulin) besteht. Alpha- und beta-Tubulin-Dimere werden zu 13 Protofilamenten angeordnet, die einen Mikrotubulus mit einem Durchmesser von 22 nm bilden. Tyrosinligase fügt ein C-terminales Tyrosin zu dem monomeren alpha-Tubulin hinzu. Angeordnete Mikrotubuli können durch eine zytoskelettassoziierte Carboxypeptidase wieder detyrosiniert werden. Detyrosiniertes alpha-Tubulin wird Glu-Tubulin genannt. Eine weitere posttranslationale Modifikation von detyrosiniertem alpha-Tubulin ist eine C-terminale Polyglutamylierung, die für Mikrotubuli in Neuronenzellen und der mitotischen Spindel charakteristisch ist.
~53 kDa beobachtet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Immunogen
Ein Peptid, das dem C-Terminus von α-Tubulin entspricht.
Application
Dieser Anti-alpha-Tubulin-Antikörper, Klon RM113, ist für die Verwendung in Western Blots und Immunzytochemie zum Nachweis von alpha-Tubulin validiert.
Immunzytochemische Analyse (ICC): Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:200 wurde alpha-Tubulin in A431-Zellen nachgewiesen.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in A431-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse (WB): Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:1.000 wurde alpha-Tubulin in A431-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABT170SAB5600206T6199
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, porcine
species reactivity
all
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
RM113, monoclonal
clone
polyclonal
clone
RM113, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
DM1A, monoclonal
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Wei Yu et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 918235-918235 (2023-01-03)
SATB homeobox proteins are important regulators of developmental gene expression. Among the stem cell lineages that emerge during early embryonic development, trophoblast stem (TS) cells exhibit robust SATB expression. Both SATB1 and SATB2 act to maintain the trophoblast stem-state. However
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABT52204055977181548